Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke, ohne Rand
Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas, mit mittelstarken Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Marke:  Fisherbrand™ 90101016
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15862265
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
  • Verwendung für: bakteriologische Leistungsfähigkeit
  • Entspricht: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
Kalknatronglas
Nein
125 mm
100/Packung
16 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reagenzglas aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke, ohne Rand > Abmessungen: 16 Durchmesser x 125 mm Höhe