Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke, ohne Rand
Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas, mit mittelstarken Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Marke: Fisherbrand™ 90101007
Description
- Merkmale: Randlose mitteldicke Wände
- Verwendung für: bakteriologische Leistungsfähigkeit
- Entspricht: ISO 4142
Specifications
ISO 4142 | |
Kalknatronglas | |
Nein |
75 mm | |
100/Packung | |
12 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Reagenzglas aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke, ohne Rand > Abmessungen: Durchmesser 12 x H 75 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction