Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Das SNaPshot™ Multiplex Kit ist Teil des SNaPshot™ Multiplex-Systems. Das SNaPshot™ Multiplex System ist eine Methode mit Primer-Erweiterung für das Multiplexing von bis zu 10 einzelnen Nukleotid-Polymorphismen (SNPs).
884.00 CHF - 44110.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Verfahren | SNP-Genotypisierung (auf Fragmentanalyse basiert), Primer-Erweiterung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer |
Produktlinie | SNaPshot™ |
Produkttyp | Multiplex-Kit |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15909182
|
Applied Biosystems™
4323159 |
100 Reaktionen | N/A | ||||||
15809766
|
Applied Biosystems™
4323159 |
100 Reaktionen |
1264.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15879756
|
Applied Biosystems™
4323151 |
100 Reaktionen, mit Protokoll |
1258.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15999172
|
Applied Biosystems™
4323151 |
100 Reaktionen, mit Protokoll | N/A | ||||||
16355282
|
Applied Biosystems™
4323161 |
1000 Reaktionen | N/A | ||||||
15819766
|
Applied Biosystems™
4323161 |
1000 Reaktionen |
9940.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16365282
|
Applied Biosystems™
4323163 |
5000 Reaktionen | N/A | ||||||
15829766
|
Applied Biosystems™
4323163 |
5000 Reaktionen |
44110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Abfragen von bis zu 10 SNPs aus verschiedenen Amplikonen in einer einzigen Single Base Extension (SBE)-Reaktion
- Trennungen von SNP-Loci, die sich durch ein Einzelbasenpaar unterscheiden
- Eine verbesserte Empfindlichkeit im Vergleich zur Standardsequenzierung ermöglicht den Nachweis kleinerer Varianten (z. B. somatische Mutationen) in einer Testprobe
- Reduzierung der Komplexität Ihrer Experimente mit diesem einfach zu handhabenden und kostengünstigen Genotypisierungssystem
- Ein großer Teil der wissenschaftlichen Literatur zeigt den Nutzen für Genotypisierung, Mutationsnachweis und Kartierung
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Primer-Sonde | |
310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer | |
Multiplex-Kit |
SNP-Genotypisierung (auf Fragmentanalyse basiert), Primer-Erweiterung | |
SNaPshot™ | |
DNA |