Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Das SNaPshot™ Multiplex Kit ist Teil des SNaPshot™ Multiplex-Systems. Das SNaPshot™ Multiplex System ist eine Methode mit Primer-Erweiterung für das Multiplexing von bis zu 10 einzelnen Nukleotid-Polymorphismen (SNPs).
Marke: Applied Biosystems™ 4323151
767.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: SNaPshot™ fertiges Multiplex-Reaktionsgemisch (für 100 Reaktionen), SNaPshot™ Multiplex-Kontroll-Primer-Mix (30 μl), SNaPshot™ Multiplex-Kontroll-Template (60 μl)
Beschreibung
- Durchführung von Single Base Extension (SBE) von bis zu 10 Multiplex-SNPs
- Untersuchen Sie mehrere SNPs unabhängig von der Chromosomposition
- Trennungen von SNP-Loci, die sich durch ein Einzelbasenpaar unterscheiden
- Verlässliche Untersuchung mehrerer SNPs mit nur einer kleinen Menge amplifizierten Templates
- Senkung der Kosten mit diesem preisgünstigen System
- Reduktion der Komplexität der Experimente mit dieser gut getesteten, leicht verständlichen Methode mit Single Base Extension (SBE)
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Enthält: • SNaPshot™ Multiplex-fähiges Reaktionsgemisch (für 100 Reaktionen) • SNaPshot™ Multiplex Kontroll-Primer-Mischung Mix (30 μl) • SNaPshot™ Multiplex Kontrollvorlage (60 μl) • Protokoll Bei -15 °C bis -25 °C in einem Tiefkühlschrank mit konstanter Temperatur lagern. |
|
Kit | |
SNP-Genotypisierung (auf Fragmentanalyse basiert), Primer-Erweiterung | |
SNaPshot™ | |
9 h | |
SNPs (bekannt) | |
100 Reaktionen, mit Protokoll |
Primer-Sonde | |
9 Std. | |
310 Genanalysator, 3100-Avant Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
Multiplex-Kit | |
Alle Arten | |
Genotypisierung | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.