Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Das SNaPshot™ Multiplex Kit ist Teil des SNaPshot™ Multiplex-Systems. Das SNaPshot™ Multiplex System ist eine Methode mit Primer-Erweiterung für das Multiplexing von bis zu 10 einzelnen Nukleotid-Polymorphismen (SNPs).
Marke: Applied Biosystems™ 4323159
769.60 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: SNaPshot™ Multiplex-fähigesReaktions-Mix (für 100 Reaktionen), SNaPshot™ Multiplex Kontroll-Primer-Mix (30 μl), SNaPshot™ Multiplex-Kontrollvorlage (60 μl)
Beschreibung
- Abfragen von bis zu 10 SNPs aus verschiedenen Amplikonen in einer einzigen Single Base Extension-Reaktion
- Trennungen von SNP-Loci, die sich durch ein Einzelbasenpaar unterscheiden
- Eine verbesserte Empfindlichkeit im Vergleich zur Standardsequenzierung ermöglicht den Nachweis kleinerer Varianten (z. B. somatische Mutationen) in einer Testprobe
- Reduzierung der Komplexität Ihrer Experimente mit diesem einfach zu handhabenden und kostengünstigen Genotypisierungssystem
- Ein großer Teil der wissenschaftlichen Literatur zeigt den Nutzen für Genotypisierung, Mutationsnachweis und Kartierung
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Enthält: • SNaPshot™ Multiplex-fähige Reaktionsgemisch (für 100 Reaktionen) • SNaPshot™ Multiplex Kontroll-Primer-Mix (30 μl) • SNaPshot™ Multiplex-Kontrollvorlage (60 μl) Bei -15 °C bis -25 °C in einem Tiefkühlschrank mit konstanter Temperatur lagern. |
|
Primer-Sonde | |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
SNP-Genotypisierung (auf Fragmentanalyse basiert), Primer-Erweiterung | |
Multiplexing | |
Multiplex-Kit | |
Trockeneis | |
Alle Arten | |
Genotypisierung | |
100 Reaktionen |
SNaPshot™ Multiplex Kit, 100 rxns, Kapillarelektrophorese-Nachweismethode, DNA-Probentyp, AmpliTaq™ DNA Polymerase, Genotypisierungsziel der SNPs (bekannt), Kompatibilität von Multiplexing mit hohem Durchsatz, Primer-Sonden-Kompatibilität unmarkierter Oligos | |
Tube | |
8 h | |
310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer | |
SNaPshot™ | |
8 h | |
GeneMapper™ Software | |
SNPs (bekannt) | |
Nein | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.