Learn More
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss
Verbessern Sie die Probenrückgewinnung ohne Additive oder Beschichtungen. Diese Röhrchen bieten maximale Probenrückgewinnung durch signifikant reduzierte Oberflächenbindung.
21.15 CHF - 57.60 CHF
Spezifikation
Art der Kappe | Flach |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylen |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11579914
![]() |
Thermo Scientific™
3453 |
Steril | 2 ml |
32.80 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11535534
![]() |
Thermo Scientific™
3434 |
Unsteril | 2 ml |
21.15 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11569914
![]() |
Thermo Scientific™
3451 |
Steril | 1.5 ml |
36.35 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11525564
![]() |
Thermo Scientific™
3446 |
Unsteril | 0.6 ml |
41.30 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11559914
![]() |
Thermo Scientific™
3449 |
Steril | 0.6 ml |
57.60 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Viskose Flüssigkeiten und teure Reagenzien, die in den Mikrozentrifugenröhrchen zurückbleiben, beeinflussen die Genauigkeit und Präzision der Assays. Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss verbessern die Probenrückgewinnung ohne Additive oder Beschichtungen. Die 0.6 ml-; 1.5 ml- und 2.0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss bieten maximale Probenrückgewinnung durch signifikant reduzierte Oberflächenbindung.
- Der Verschluss in Entenschnabelform verringert den zum Öffnen des Röhrchens erforderlichen Druck durch eine breitere Kontaktfläche und gewährleistet dennoch, dass die Kappe während der Zentrifugation geschlossen bleibt.
- Die geringe Retention wird nicht durch eine Beschichtung oder Kunststoffeinbindung erreicht, sodass die Proben nicht durch diese Additive kontaminiert werden.
- Die Röhrchen bleiben während der Zentrifugation geschlossen, lassen sich bei Bedarf jedoch leicht mit einer Hand öffnen.
- Die Röhrchen sind zum Schutz lichtempfindlicher Proben in brauner Ausführung erhältlich.
- Die Graduierung auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglicht eine einfache Volumenkontrolle.
Verschiedene Farben und Verpackungsarten
- Verschiedene Verpackungsoptionen tragen zum Kontaminationsschutz im Labor bei.
- Für strenge Anforderungen an die Sterilität sind einzeln verpackte sterile Röhrchen erhältlich.
- Farboptionen: neben der naturfarbenen und braunen Ausführung ist eine rote, blaue, grüne, gelbe und violette Ausführung sowie eine farblich gemischte Packung erhältlich
Höchste Qualität
- Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten die Probenintegrität beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Zentrifugation.
- Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen und Endotoxinen.
- Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.
Empfohlen für:
Tägliche Routineaufgaben im Labor, einschließlich Zentrifugation und Kurzzeitlagerung von Proben.
Spezifikation
Flach | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.