Learn More
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss
GREENER_CHOICE
Verbessern Sie die Probenrückgewinnung ohne Additive oder Beschichtungen. Diese Röhrchen bieten maximale Probenrückgewinnung durch signifikant reduzierte Oberflächenbindung.
Marke:  Thermo Scientific™ 3446
34.82 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11525564
  • 39.25 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flach
0.6 ml
Polypropylen
Unsteril
30 kxG
Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
Naturfarben
100 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss > 0,6 ml graduiert, unsteril, naturfarben
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.