Learn More
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss
Verbessern Sie die Probenrückgewinnung ohne Additive oder Beschichtungen. Diese Röhrchen bieten maximale Probenrückgewinnung durch signifikant reduzierte Oberflächenbindung.
Marke: Thermo Scientific™ 3434
18.06 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Viskose Flüssigkeiten und teure Reagenzien, die in den Mikrozentrifugenröhrchen zurückbleiben, beeinflussen die Genauigkeit und Präzision der Assays. Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss verbessern die Probenrückgewinnung ohne Additive oder Beschichtungen. Die 0.6 ml-; 1.5 ml- und 2.0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss bieten maximale Probenrückgewinnung durch signifikant reduzierte Oberflächenbindung.
- Der Verschluss in Entenschnabelform verringert den zum Öffnen des Röhrchens erforderlichen Druck durch eine breitere Kontaktfläche und gewährleistet dennoch, dass der Verschluss während der Zentrifugation geschlossen bleibt.
- Die geringe Retention wird nicht durch eine Beschichtung oder Kunststoffeinbindung erreicht, sodass die Proben nicht durch diese Additive kontaminiert werden.
- Die Röhrchen bleiben während der Zentrifugation geschlossen, lassen sich bei Bedarf jedoch leicht mit einer Hand öffnen.
- Die Röhrchen sind zum Schutz lichtempfindlicher Proben in bernsteinfarbener Ausführung erhältlich.
- Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis.
Verschiedene Farben und Verpackungsarten
- Verschiedene Verpackungsoptionen tragen zum Kontaminationsschutz im Labor bei.
- Für hohe Ansprüche an die Sterilität sind einzeln verpackte sterile Röhrchen erhältlich
- Die Farboptionen sind neben natur und bernsteinfarben rot, blau, grün, gelb und violett sowie eine gemischte Farbpackung
Höchste Qualität
- Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten die Probenintegrität beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Zentrifugation.
- Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen und Endotoxinen
- Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.
Empfohlen für:
Tägliche Routineaufgaben im Labor, einschließlich Zentrifugation und Kurzzeitlagerung von Proben.
Spezifikation
Flach | |
2 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
25 kxG |
Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen | |
Naturfarben | |
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.