Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Streptavidin
Führen Sie vor dem Proteinverdau oder der Proteinanalyse eine einfache Streptavidin-Immunabscheidung für die Proteinprobenreinigung durch.
990.00 CHF - 2040.00 CHF
Spezifikation
Capture Streptavidin
Cleavage C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
Enzym Trypsin
Format SMART Digest Harz, magnetische Masse
Produktlinie SMART Digest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
30130375
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60118-101
Smart Digest Schüttgut-Fraktionierungskit, Streptavidin, magnetisch, ohne lösliches Trypsin
990.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30130372
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60119-103
Smart Digest Schüttgutfraktionierungskit, Streptavidin, magnetisch, SOLAµ -Sammelplatte, mit löslichem Trypsin
2040.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30130371
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60119-104
Smart Digest Schüttgutfraktionierungskit, Streptavidin, magnetisch, mit löslichem Trypsin
1720.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Streptavidin. Diese Kits wurden entwickelt, um die Probleme bei der Proteinaufreinigung mithilfe eines einfachen, bequemen Arbeitsablaufs zu beseitigen.
Das Kit enthält Beads mit einer gebundenen Streptavidin-Komponente, die eine starke Streptavidin-Biotin-Bindung mit dem entsprechenden biotinylierten Molekül mit spezifischer Affinität für das Ziel-Biomolekül ermöglichen. Dadurch werden unerwünschte Interferenzen entfernt, was eine saubere Probe mit dem Zielmolekül hinterlässt. Die anschließende Verdauung kann bei Bedarf mit SMART Digest Enzymen erleichtert werden.
Spezifikation
Spezifikation
Streptavidin
Trypsin
SMART Digest
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
SMART Digest Harz, magnetische Masse
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Streptavidin