Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Streptavidin
Führen Sie vor dem Proteinverdau oder der Proteinanalyse eine einfache Streptavidin-Immunabscheidung für die Proteinprobenreinigung durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 60119-103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30130372
  • 2040.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Streptavidin. Diese Kits wurden entwickelt, um die Probleme bei der Proteinaufreinigung mithilfe eines einfachen, bequemen Arbeitsablaufs zu beseitigen.
Das Kit enthält Beads mit einer gebundenen Streptavidin-Komponente, die eine starke Streptavidin-Biotin-Bindung mit dem entsprechenden biotinylierten Molekül mit spezifischer Affinität für das Ziel-Biomolekül ermöglichen. Dadurch werden unerwünschte Interferenzen entfernt, was eine saubere Probe mit dem Zielmolekül hinterlässt. Die anschließende Verdauung kann bei Bedarf mit SMART Digest Enzymen erleichtert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Smart Digest Schüttgutfraktionierungskit, Streptavidin, magnetisch, SOLAµ -Sammelplatte, mit löslichem Trypsin
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
SMART Digest Harz, magnetische Masse
SMART Digest
SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte
Streptavidin
Trypsin
Probenvorbereitung für Immunocapture und Proteinverdauung
Immunabscheidung + Proteinverdau (separat)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Streptavidin >