Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Streptavidin
Führen Sie vor dem Proteinverdau oder der Proteinanalyse eine einfache Streptavidin-Immunabscheidung für die Proteinprobenreinigung durch.
Marke: Thermo Scientific™ 60118-101
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Streptavidin. Diese Kits wurden entwickelt, um die Probleme bei der Proteinaufreinigung mithilfe eines einfachen, bequemen Arbeitsablaufs zu beseitigen.
Das Kit enthält Beads mit einer gebundenen Streptavidin-Komponente, die eine starke Streptavidin-Biotin-Bindung mit dem entsprechenden biotinylierten Molekül mit spezifischer Affinität für das Ziel-Biomolekül ermöglichen. Dadurch werden unerwünschte Interferenzen entfernt, was eine saubere Probe mit dem Zielmolekül hinterlässt. Die anschließende Verdauung kann bei Bedarf mit SMART Digest Enzymen erleichtert werden.
Spezifikation
Smart Digest Schüttgut-Fraktionierungskit, Streptavidin, magnetisch, ohne lösliches Trypsin | |
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren | |
SMART Digest Harz, magnetische Masse | |
SMART Digest | |
SMART Digest Harz, lose, magnetisch |
Streptavidin | |
Trypsin | |
Immunocapture Probenvorbereitung | |
Immunocapture |