Learn More
Micronova™ Rechteckiger Eimer mit 76 mm-Rollen, Kunststoff, rot, 22 l
Schmale SlimLine™ Eimer aus Polypropylen zur Verwendung mit dem SlimLine™ oder Slim-T™ Reinraumwagensystem. In blau, rot, grün oder gelb erhältlich.
184.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | SlimLine Eimer |
---|---|
Material | Polypropylen-Eimer, vernickelte Rolle, Rad aus thermoplastischem Gummi |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Pflegeanleitungen | Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12871994
![]() |
Micronova™
B-7DBAC |
Dunkelblau |
184.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12812004
|
Micronova™
B-7REAC |
Rot |
184.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12832004
![]() |
Micronova™
B-7YEAC |
Gelb |
184.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem SlimLine™ Reinraumwagen-System
- Zur Verwendung mit dem SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
- 6 Gallonen Fassungsvermögen
- Autoklavierbar
- In blau, rot, grün oder gelb erhältlich
Spezifikation
SlimLine Eimer | |
Autoklavierbar | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
Unsteril |
Polypropylen-Eimer, vernickelte Rolle, Rad aus thermoplastischem Gummi | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann. | |
SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System |