Learn More
Micronova™ Rechteckiger Eimer mit 76 mm-Rollen, Kunststoff, rot, 22 l
BIOPHARMA
Schmale SlimLine™ Eimer aus Polypropylen zur Verwendung mit dem SlimLine™ oder Slim-T™ Reinraumwagensystem. In blau, rot, grün oder gelb erhältlich.
Marke:  Micronova™ B-7YEAC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12832004
  • 184.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem SlimLine™ Reinraumwagen-System
  • Zur Verwendung mit dem SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
  • 6 Gallonen Fassungsvermögen
  • Autoklavierbar
  • In blau, rot, grün oder gelb erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
SlimLine Eimer
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann.
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
Unsteril
Polypropylen-Eimer, vernickelte Rolle, Rad aus thermoplastischem Gummi
6 gal.
Gelb
SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Rechteckiger Eimer mit 76 mm-Rollen, Kunststoff, rot, 22 l > Rechteckiger Kunststoffeimer, Polypropylen, 6 gal., gelb, mit Rollen