Learn More
Micronova™ Rechteckiger Eimer mit 76 mm-Rollen, Kunststoff, rot, 22 l
BIOPHARMA
Schmale SlimLine™ Eimer aus Polypropylen zur Verwendung mit dem SlimLine™ oder Slim-T™ Reinraumwagensystem. In blau, rot, grün oder gelb erhältlich.
Marke:  Micronova™ B-7DBAC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12871994
  • 184.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem SlimLine™ Reinraumwagen-System
  • Zur Verwendung mit dem SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
  • 6 Gallonen Fassungsvermögen
  • Autoklavierbar
  • In blau, rot, grün oder gelb erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
SlimLine Eimer
Autoklavierbar
Dunkelblau
SlimLine oder SlimT Reinraumwagen-System
Polypropylen-Eimer, vernickelte Rolle, Rad aus thermoplastischem Gummi
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Zum Autoklavieren – nicht stapeln – Eimer umdrehen, damit Flüssigkeit ablaufen kann.
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048606-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog NumberB-7DBAC
Chargennummer048189-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberB-7DBAC
Chargennummer048100-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/02/2025 Catalog NumberB-7DBAC
Chargennummer047869-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/01/2025 Catalog NumberB-7DBAC
Chargennummer047093-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberB-7DBAC
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Rechteckiger Eimer mit 76 mm-Rollen, Kunststoff, rot, 22 l > Rechteckiger Kunststoffeimer, Polypropylen, 6 gal., blau, mit Rollen