Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Mit unserer Gestell-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit vier Innentüren.
228.14 CHF - 488.43 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15150529
|
Thermo Scientific™
1950799 |
Röhrchen | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma Serie 88000 und TSU Serie |
326.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15140519
|
Thermo Scientific™
1950781 |
Röhrchen, 32 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 13CF, TSE240 |
347.73 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15150519
|
Thermo Scientific™
1950783 |
Röhrchen, 48 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 |
447.23 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15170519
|
Thermo Scientific™
1950785 |
Röhrchen, 56 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 28CF, TSE600 |
488.43 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15160519
|
Thermo Scientific™
1950787 |
Röhrchen, 56 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma Serie 88000 und TSU Serie |
423.11 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15180519
|
Thermo Scientific™
1950788 |
Röhrchen, 24 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 13CF, TSE240 |
317.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15190519
|
Thermo Scientific™
1950789 |
Röhrchen, 36 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 |
375.87 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15110529
|
Thermo Scientific™
1950790 |
Röhrchen, 42 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 28CF, TSE600 |
405.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15100529
|
Thermo Scientific™
1950791 |
Röhrchen, 42 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma Serie 88000 und TSU Serie |
391.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15120529
|
Thermo Scientific™
1950793 |
Röhrchen, 16 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 13CF, TSE240 |
295.47 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15130529
|
Thermo Scientific™
1950795 |
Röhrchen, 24 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 |
311.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15140529
|
Thermo Scientific™
1950797 |
Röhrchen, 28 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 28CF, TSE600 |
374.87 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15100539
|
Thermo Scientific™
1950640 |
Mikrotiterplatten, 20 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 13CF, TSE240 |
265.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15110539
|
Thermo Scientific™
1950641 |
Mikrotiterplatten, 30 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400 |
308.54 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15120539
|
Thermo Scientific™
1950731 |
Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | 900 Serie 28CF, TSE600 |
289.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11810553
|
Thermo Scientific™
1950642 |
Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma Serie 88000 und TSU Serie |
333.66 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15170529
|
Thermo Scientific™
1950815 |
Röhrchen, 18 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600 |
241.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15180529
|
Thermo Scientific™
1950817 |
Röhrchen, 21 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600 |
261.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15190529
|
Thermo Scientific™
1950819 |
Röhrchen, 21 Boxen/Rack | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Revco UxF und HERAfreeze HFU-T |
228.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13114544
|
Thermo Scientific™
1950726 |
CryoBoxes, Röhrchen (200 μl bis 5 ml) | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | Forma 900, Form 7000, TSE und TSD-Serien (Modelle mit 28 Kubikfuß) |
269.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11870543
|
Thermo Scientific™
1950520 |
2 in.-Boxen | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | 2 in.-Boxen |
332.66 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11880543
|
Thermo Scientific™
1950521 |
Boxen (15) | Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar) | 3 in.-Boxen |
332.66 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11890543
|
Thermo Scientific™
1950523 |
Mikrotiterplatten (105) | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | PCR-Platten |
397.98 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11860543
|
Thermo Scientific™
1950592 |
Mikrotiterplatten | Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | Mikrotiterplatten |
306.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10744984
|
Thermo Scientific™
920090 |
Boxen (25) | Gestell mit Gleiteinschüben | 2 in.-Boxen |
316.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13167444
|
Thermo Scientific™
1950727 |
Boxen (15) | Gestell mit Gleiteinschüben | 3 in.-Boxen |
269.34 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11706469
|
Thermo Scientific™
920091 |
Boxen (15) | Gestell mit Gleiteinschüben | 3 in.-Boxen |
316.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
Die Thermo Scientific Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Specifications
Silber |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.