Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Mit unserer Gestell-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit vier Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 1950781
Beschreibung
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
Die Thermo Scientific Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Spezifikation
Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | |
Röhrchen, 32 Boxen/Rack | |
Rechteckig | |
900 Serie 13CF, TSE240 | |
4 | |
30,2 cm | |
42,2 cm | |
5,5 in. |
Silber | |
96/Karton | |
3 Stufen | |
4 | |
16 | |
11,9 in. | |
16,6 in. | |
14 cm |