Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Mit unserer Gestell-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit vier Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 1950523
354.55 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
- Gestelle mit Gleiteinschüben
- Gestelle mit verstellbarem seitlichem Zugang
- Standard-/Deepwell-Mikrotiterplatten-Gestelle
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte) | |
Silber | |
Edelstahl | |
14 | |
14 cm | |
30,2 cm | |
25,5 in. |
Mikrotiterplattengestell mit seitlichem Zugang | |
Mikrotiterplatten (105) | |
98 Plates/Rack | |
PCR-Platten | |
5,5 in. | |
11,9 in. | |
65,3 cm |