Learn More
Micronova™ SlideMop™ Flachkopfrahmen und Moppbezüge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ein einfaches und effektives Moppsystem mit stabilen, zusammenklappbaren Platten, die einfach in den gesteppten Polyestermoppbezug gleiten und mit einem mühelosen Abwärtsdrücken einrasten. Erhältlich in einer Auswahl an Rahmen aus Edelstahl oder Polypropylen.
55.20 CHF - 392.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) Eimer und Auswringer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material Autoklavierbar Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Autoklavierbar Preis Menge & Verfügbarkeit  
16686172
Unterlagen ansehen
Micronova™
QSM-16
Polypropylen Autoklavierbar
55.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16676172
Unterlagen ansehen
Micronova™
QPSM-16
Edelstahl Autoklavierbar
392.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16656172
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
MZCR63-16
Polyester mit Polyester-Füllung Autoklavierbar
199.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers is designed for use in the traditional “dip and wring” method or as a “saturation” method where liquid disposal and/or space saving is a factor.
  • Collapsible flat head mop frame and polyester covers
  • Lightweight, economical design for use throughout the facility
  • Quilted polyester mop covers with polyester pad interiors for disinfectant dispersal
  • Choice of Stainless Steel or Plastic Frame
  • Swivel joint ensures correct lift and pull or figure 8 cleaning techniques
  • For use with standard plastic or aluminum threaded handles
  • Can be used with SSU Series Stainless Steel Handle with an ACME adapter
  • Use with W-94 or W-92 wringer
  • Manufactured for use in Controlled Environments, ISO 5 thru 9
  • Available gamma irradiated: 25 kGy minimum dose
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Nein
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Autoklavierbar
Eimer und Auswringer
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SlideMop™ Flachkopfrahmen und Moppbezüge