Learn More
Micronova™ SlideMop™ Flachkopfrahmen und Moppbezüge
Ein einfaches und effektives Moppsystem mit stabilen, zusammenklappbaren Platten, die einfach in den gesteppten Polyestermoppbezug gleiten und mit einem mühelosen Abwärtsdrücken einrasten. Erhältlich in einer Auswahl an Rahmen aus Edelstahl oder Polypropylen.
Marke: Micronova™ MZCR63-16
Beschreibung
Der Micronova SlideMop™ Flachkopf-Mopprahmen mit Bezügen ist für die Verwendung in der herkömmlichen “Dip- und Wring-Methode” oder als “Sättigungsmethode” konzipiert, bei der die Entsorgung von Flüssigkeiten und/oder die Platzeinsparung ein Faktor sind.
- Zusammenklappbarer Flachmopprahmen mit Polyesterbezügen
- Leichte und preisgünstige Bauweise für den Einsatz im gesamten Werk
- Gesteppte Polyester-Moppbezüge mit Polyester-Einlage für die Desinfektionsmitteldispergierung
- Wahlweise Edelstahl- oder Kunststoffrahmen
- Das Drehgelenk gewährleistet richtiges Anheben und Ziehen oder Reinigungstechniken wie in Abbildung 8
- Für die Verwendung mit Standardstielen mit Kunststoff- oder Aluminiumgewinde
- Kann mit Edelstahlstielen der Serie SSU mit einem ACME-Adapter verwendet werden
- Zur Verwendung mit W-94 oder W-92 Auswringern
- Hergestellt für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen, ISO 5 bis 9
- Gammabestrahlt erhältlich. Mindestdosis 25 kGy
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
SlideMop, NovaPoly, weiches Polyester, Flachkopf-Moppbezug | |
16 in. | |
41 cm | |
Nein | |
Eimer und Auswringer | |
Polyester mit Polyester-Füllung |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048674-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/04/2025 | MZCR63-16 |
048130-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2025 | MZCR63-16 |
046631-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/12/2024 | MZCR63-16 |
046167-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2024 | MZCR63-16 |
045592-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | MZCR63-16 |