Learn More
Micronova™ SlideMop™ Flachkopfrahmen und Moppbezüge
Ein einfaches und effektives Moppsystem mit stabilen, zusammenklappbaren Platten, die einfach in den gesteppten Polyestermoppbezug gleiten und mit einem mühelosen Abwärtsdrücken einrasten. Erhältlich in einer Auswahl an Rahmen aus Edelstahl oder Polypropylen.
Marke:  Micronova™ QPSM-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16676172
  • 392.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-10-2025
Beschreibung
Der Micronova SlideMop™ Flachkopf-Mopprahmen mit Bezügen ist für die Verwendung in der herkömmlichen “Dip- und Wring-Methode” oder als “Sättigungsmethode” konzipiert, bei der die Entsorgung von Flüssigkeiten und/oder die Platzeinsparung ein Faktor sind.
  • Zusammenklappbarer Flachmopprahmen mit Polyesterbezügen
  • Leichte und preisgünstige Bauweise für den Einsatz im gesamten Werk
  • Gesteppte Polyester-Moppbezüge mit Polyester-Einlage für die Desinfektionsmitteldispergierung
  • Wahlweise Edelstahl- oder Kunststoffrahmen
  • Das Drehgelenk gewährleistet richtiges Anheben und Ziehen oder Reinigungstechniken wie in Abbildung 8
  • Für die Verwendung mit Standardstielen mit Kunststoff- oder Aluminiumgewinde
  • Kann mit Edelstahlstielen der Serie SSU mit einem ACME-Adapter verwendet werden
  • Zur Verwendung mit W-94 oder W-92 Auswringern
  • Hergestellt für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen, ISO 5 bis 9
  • Gammabestrahlt erhältlich. Mindestdosis 25 kGy
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
SlideMop zusammenklappbarer Rahmen, Gewindestielbefestigung
Unsteril
Autoklavierbar
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
16 in.
41 cm
Nein
Eimer und Auswringer
Edelstahl
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047671-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/01/2025 Catalog NumberQPSM-16
Chargennummer047150-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2024 Catalog NumberQPSM-16
Chargennummer041584-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/04/2024 Catalog NumberQPSM-16
Chargennummer041826-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2024 Catalog NumberQPSM-16
Chargennummer040650-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/11/2023 Catalog NumberQPSM-16
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SlideMop™ Flachkopfrahmen und Moppbezüge > SlideMop Klapprahmen aus Edelstahl, Gewindestielbefestigung, 5,5 x 16 in.