Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten erleichtern die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52967
206.55 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
206.55 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17854010
  • 249.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
3,5 kDa
8 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
15 ml
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2912702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA52967
ChargennummerFP2912474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52967
ChargennummerFP2865740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberA52967
ChargennummerFP2868359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberA52967
ChargennummerFP2865851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberA52967
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO >