Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten, 10K MWCO
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten ermöglichen die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 mL. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Clips, die zu Leckagen und Probenverlusten führen können.
200.00 CHF - 346.00 CHF
Spezifikation
Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
---|---|
Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
Format | Cassette |
MWCO | 10 kDa |
Produktlinie | Slide-A-Lyzer™ |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17760688
![]() |
Thermo Scientific™
A52971 |
3 ml | 10 Kassetten |
200.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17894010
![]() |
Thermo Scientific™
A52972 |
15 ml | 8 Kassetten |
249.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17700279
|
Thermo Scientific™
A52972 |
15 ml | 8 Kassetten | N/A | ||||||
17804020
![]() |
Thermo Scientific™
A52973 |
30 ml | 6 Kassetten |
238.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17814020
![]() |
Thermo Scientific™
A52974 |
70 mL | 6 Kassetten |
306.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17824020
![]() |
Thermo Scientific™
A52975 |
125 mL | 6 Kassetten |
346.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Slide-A-Alyzer G3 Kassetten sind Einwegdialysegeräte, die für maximale Leistung und Funktionalität entwickelt wurden. Sie stellen eine anwenderfreundliche und sichere Alternative zu herkömmlichen Dialyseschläuchen dar und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht und Salzentfernung, Pufferaustausch und Probenkonzentration. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
The Slide-A-Lyzer G3 Cassettes are single-use dialysis devices designed to maximize performance and practicality. They provide an easy-to-use and secure alternative to traditional dialysis tubing and are used in a wide range of applications including low molecular-weight contaminant and salt removal, buffer exchange, and sample concentration. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
The new G3 cassettes are ergonomically designed to be significantly lighter and more compact than the previous generations, making them easier to handle and more practical to use. This new design offers a new cap allowing for effortless sample loading and retrieval providing visual and haptic feedback upon opening and closure to assure sample transfer and security. Sample loading and removal is easily accomplished using a serological pipette or hypodermic needle (optional) attached to a syringe. All G3 cassettes offer a built-in air chamber that provides buoyancy and vertical orientation during the dialysis process.
Slide-A-Lyzer G3 Dialysis Cassettes are available in five different sizes, accommodating sample volumes ranging from 0.5 to 125 mL, and are provided with 2K, 3.5K, 10K, and 20K molecular weight cut offs (MWCOs).
The cassettes’ membranes are composed of low-binding regenerated cellulose that provides maximum sample purity and recovery. The membrane and cassette materials are compatible with most common laboratory chemicals and buffers.
The Slide-A-Lyzer G3 Cassettes with the 10K MWCO are also offered in the Electron Beam treated format for applications such as culturing cells, purifying viruses, or performing sample preparation for other applications requiring conditions that minimize the risk of sample contamination. A dosage that has been determined to sterilize units was used based on bioburden testing for identifying anaerobic growth. Sterility testing is not performed on individual lots.
Features of Slide-A-Lyzer G3 Dialysis Cassettes include:
• Efficient Dialysis—flat cassette chamber, housing two membranes, provides high surface-area to volume ratio maximizing diffusion rate
• Ease-of-use—sample loading and removal with a pipette and/or syringe
• High sample recovery—low-binding plastic and membrane help minimize sample loss compared to filtration and resin systems
• Maximum sample security—sealed membranes prevent leakage that can occur with dialysis tubing and homemade devices. Caps have visual and haptic feedback assuring secure closure of the sample chamber
• Stream-lined design—less plastic, lighter weight devices
• Self-floating format—designed to float independently without the use of external buoys
• Irradiated option—E-beam irradiated cassettes are available for applications requiring conditions that minimize risk of sample contamination
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ |
Zellulosemembran, Dialyse | |
10 kDa | |
Weniger Verschwendung |