Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten, 10K MWCO
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten ermöglichen die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 mL. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Clips, die zu Leckagen und Probenverlusten führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52972
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17700279
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
10 kDa
8 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
15 ml
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2948822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA52972
ChargennummerFP2913196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52972
ChargennummerFP2912476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52972
ChargennummerFP286571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52972
ChargennummerFP2912704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA52972
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten, 10K MWCO >