Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 10K MWCO
Mit diesen selbstschwimmenden Proteindialysekassetten der zweiten Generation (10 K MWCO) für Volumina von 0,5 bis 70 ml entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Marke:  Thermo Scientific™ 87730
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10625655
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
10 kDa
10 Kassetten
G2 Dialysekassetten
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
3 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP00603064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number87730
ChargennummerP00603063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number87730
ChargennummerP00603062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number87730
ChargennummerP00603059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number87730
ChargennummerP00603053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number87730
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysekassetten, 10K MWCO > G2 Dialysekassetten, 3 ml, 10 Kassetten