Learn More
Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps™ Detergenzlösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Reinigungslösung ist stabilisiertes, hochgereinigtes NP-40-Reinigungsmittel und wird als 10%ige Lösung geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ 85125
1307.20 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Detergenzlösung besteht aus hochreinem NP-40 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche 10%ige (w/v) Lösung aus gereinigter NP-40 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsmethoden und molekularbiologischen Techniken. NP-40 ist ein nichtionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder anderen zur Extraktion und Solubilisierung von Proteinen vorgesehenen Lösungen zum Einsatz kommt.
Surfact-Amps™ Detergenzlösungen (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu Detergenzien, die hochviskos sind, können Surfact-Amps 10 %ige Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die grenzflächenaktiven Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoff in Glasampullen verpackt, um Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
NP-40 – ein nichtionisches Reinigungsmittel für verschiedene Proteinmethoden
Präzise – genaue 10 %ige Detergenzlösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 617
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 149
- Molekülmasse der Mizelle: 90000
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,29 mM (0,0179%, w/v)
- Trübungspunkt: 80 °C
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
Bei 20 bis 25 °C lagern. | |
Surfact-Amps™ | |
500 mL |
Flüssig | |
Reinigungslösung | |
HDPE Bottle |
Sicherheit und Handhabung
- NP-40 Surfact-Amps Detergent Solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nonylphenol ethoxylates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31