Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegeräte, 20 K MWCO
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 20.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
362.00 CHF - 1088.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Slide-A-Lyzer™ |
---|---|
MWCO | 20 kDa |
Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
Format | MINI Dialysis Device |
Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10237043
|
Thermo Scientific™
69590 |
Becher, Mikrozentrifuge | 50 Geräte | 0.1 mL |
362.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
10668284
|
Thermo Scientific™
69555 |
Becher, Mikrozentrifuge | 250 Vorrichtungen | 0.1 mL |
1088.00 CHF
250 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11608358
|
Thermo Scientific™
88402 |
Becher, 15 ml konisch | 25 Geräte | 0.5 mL |
425.00 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11824624
|
Thermo Scientific™
88405 |
Becher, 50 ml konisch | 25 Geräte | 2 mL |
454.00 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
Bei den Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen 20 K MWCO handelt es sich um Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten schwach bindenden Membranen für die Dialyse und hohe Rückgewinnung von Proteinen und Makromolekülen von > 20 kDa in Volumina von 10 μl bis 2 ml.
Merkmale der Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen, 20K MWCO:• Drei praktische Größen — Die Dialysevorrichtungen für 0,1, 0,5 und 2 ml-Proben passen in standardmäßige 1,5 ml-Mikrozentrifugen und in konische 15 ml- bzw. 50 ml-Röhrchen.
• Ausgezeichnete Probenrückgewinnungen– Kunststoff mit niedriger Bindung und kleine Membranflächen minimieren den Probenverlust im Vergleich zu Filtrations- und Harzsystemen.
• Einstufiges Protokoll– Die Probe wird in die MINI Vorrichtung pipettiert und in das Röhrchen mit dem Dialysepuffer gefüllt; es ist keine aufwendige Montage, Gerätevorbereitung oder teure Ausrüstung erforderlich.
• 100 % dichtigkeitsgeprüft– Das innovative Design verhindert Kapillareffekte, wie sie bei selbstgebauten Anlagen auftreten können.
• Zeitersparnis– Führt die Entsalzung von Nukleinsäuren und Proteinen (> 95 % Rückgewinnung) in weniger als 15 Minuten durch, was die Probenauflösung, Quantifizierung und Konjugation verbessert.
Diese Dialysevorrichtungen mit 20 K MWCO sind in drei Größen von 0,1 ml, 0,5 ml und 2 ml Fassungsvermögen erhältlich und so konzipiert, dass sie eine einfache Probenzugabe und -entnahme mit einer Standard-Laborpipette ermöglichen. Die MINI Vorrichtungen sind hinreichend effektiv und komfortabel, um typische Probenentsalzungen oder Pufferaustausche in 4 bis 8 Stunden durchzuführen. Im Gegensatz zu anderen Trennvorrichtungen für kleine Proben sind hier zur Verarbeitung der geringvolumigen Proben weder Montageschritte noch Spritzenadapter oder aufwendige Arbeitsschritte erforderlich. Die regenerierte Cellulosemembran ist mit einer Reihe häufig verwendeter Chemikalien und Puffer kompatibel.
Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen wurden als praktische Möglichkeit zur Dialyse von geringvolumigen Proben von Nukleinsäuren und Proteinen ohne unnötigen Probenverlust entwickelt. Dieses Produkt ist für zahlreiche Anwendungen geeignet, z. B. für die Entfernung niedermolekularer Verschmutzungen, Umpufferung, Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse, Mikrokonjugationsreaktionen und Aufkonzentrierung. Die Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungen werden in einer HEPA-gefilterten/sauberen Umgebung hergestellt, anschließend zur Vermeidung von Kontaminationen automatisch verpackt und gebrauchsfertig ausgeliefert.
Die MINI Dialysevorrichtungen 0,5 ml und 2 ml passen in die mitgelieferten konischen 15 ml- bzw. 50 ml-Röhrchen und werden durch das Einsetzen verschlossen. Die Röhrchen können sicher in standardmäßige Laborgestelle oder Schüttler eingesetzt werden. Diese Funktion spart Platz, minimiert die Gefahr der Verschüttung oder Kontamination und macht Schwimmvorrichtungen oder große Pufferbecher überflüssig. Diese MINI Dialysevorrichtungen ermöglichen das Entfernen von Kontaminanten mit niedrigem Molekulargewicht, Pufferaustausch und Entsalzung innerhalb von 4 bis 8 Stunden mit Wirkungsgraden, Raten und Rückgewinnungen, die einer konventionellen Dialyse mit einem großen Dialysatvolumen sehr ähnlich sind.
Die 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können verschlossen (Deckel enthalten) und in 1,5 ml-Standardmikrozentrifugenröhrchen eingesetzt werden. Alternativ können 25 MINI Geräte zur Dialyse von mehreren Proben in einem großen Becher in eine Slide-A-Lyzer MINI Dialyse-Schwimmvorrichtung gelegt werden. Mit den 0,1 ml MINI Dialysevorrichtungen können 100 µl Glycinpuffer pH 2,8 mit 1 Liter Natriumbikarbonatpuffer pH 9,4 in weniger als 10 Minuten äquilibriert werden.
Wie bei allen Dialyseanwendungen hängt bei diesen Vorrichtungen die beobachtete Dialyserate für jede Probe von einer Vielzahl von Faktoren ab, einschließlich Membran-zu Probe-Volumen, Temperatur und Schüttelraten, Molekulargewicht, Form, Hydratationsgrad und Ladung der Moleküle, die durch die Membranen gelangen, sowie pH-Wert, Ionenstärke und Lösungsmittelcharakteristik der verwendeten Puffer.
Spezifikation
Slide-A-Lyzer™ | |
Zellulosemembran, Dialyse | |
Pufferaustausch, Protein |
20 kDa | |
MINI Dialysis Device | |
Bei Raumtemperatur lagern |