Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegeräte, 20 K MWCO
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 20.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
Marke:  Thermo Scientific™ 88402
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11608358
  • 436.00 CHF / 25 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Becher, 15 ml konisch
20 kDa
Becher
0.5 mL
25 Geräte
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
Pufferaustausch, Protein
25 Proben, je 50 bis 500 µl
Bei Raumtemperatur lagern
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP00091105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88402
ChargennummerP00091103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88402
ChargennummerP00091104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88402
ChargennummerP00091100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2024 Catalog Number88402
ChargennummerP00091087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88402
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegeräte, 20 K MWCO > 0,5 ml-Geräte; Becher, 15 ml konisch; 25 Geräte