Learn More
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 2 Türen
Für die sichere und sachgerechte Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen unter Werkbänken und Abzügen.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TRGS 510
Farbe Hellgrau
Material Melaminharz
Produkttyp Sicherheitsschrank
Ausführung der Tür Flügel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Konfiguration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Konfiguration Preis Menge & Verfügbarkeit  
15411583
Unterlagen ansehen
Asecos™
3320089230621
570 x 1100 x 800 mm 4 Ausziehböden (25 kg/11 l/800 mm) aus PP mit PP-Wanne
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15648845
Unterlagen ansehen
Asecos™
3320089230620
570 x 1100 x 800 mm 2 Ausziehböden (25 kg/11 l) aus PP mit PP-Wanne
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15984340
Unterlagen ansehen
Asecos™
3061989230621
570 x 1100 x 600 mm 4 Ausziehböden (25 kg/11 l/600 mm) aus PP mit PP-Wanne
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Untertischschränke komplett aus Melaminharz und schwer entflammbaren Spezialplatten
  • Sichere und getrennte Lagerung – Säuren und Laugen können separat gelagert werden
  • Zwei hermetisch getrennte Staufächer, integriertes Belüftungs- und Belüftungssystem, Korrosionsbeständigkeit der metallfreien Luftkanäle
  • Gemäß TRGS 510
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
  • Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar (Integration in ein bestehendes Sperrsystem möglich)
  • Belüftung: Integrierte metallfreie Luftkanäle, die für den Anschluss an eine technische Abgasanlage mit nur einem Ablufteingang geeignet sind
Spezifikation
Spezifikation
TRGS 510
Melaminharz
Flügel
4 Ausziehböden: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 100 kg
Hellgrau
Sicherheitsschrank
Lagerung aggressiver und nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe
2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 2 Türen