Learn More
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 2 Türen
Für die sichere und sachgerechte Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen unter Werkbänken und Abzügen.
Marke:  Asecos™ 3320089230620
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15648845
  • 1350.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Untertischschränke komplett aus Melaminharz und schwer entflammbaren Spezialplatten
  • Sichere und getrennte Lagerung – Säuren und Laugen können separat gelagert werden
  • Zwei hermetisch getrennte Staufächer, integriertes Belüftungs- und Belüftungssystem, Korrosionsbeständigkeit der metallfreien Luftkanäle
  • Gemäß TRGS 510
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
  • Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar (Integration in ein bestehendes Sperrsystem möglich)
  • Belüftung: Integrierte metallfreie Luftkanäle, die für den Anschluss an eine technische Abgasanlage mit nur einem Ablufteingang geeignet sind
Spezifikation
Spezifikation
TRGS 510
530 x 489 x 760 mm
Flügel
2 Ausziehböden: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 100 kg
94 kg
Melaminharz
2 Ausziehböden (25 kg/11 l) aus PP mit PP-Wanne
570 x 1100 x 800 mm
Lagerung aggressiver und nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe
2
Hellgrau
Sicherheitsschrank