Learn More
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 2 Türen
Für die sichere und sachgerechte Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen unter Werkbänken und Abzügen.
Marke:  Asecos™ 3061989230621
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15984340
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Untertischschränke komplett aus Melaminharz und schwer entflammbaren Spezialplatten
  • Sichere und getrennte Lagerung – Säuren und Laugen können separat gelagert werden
  • Zwei hermetisch getrennte Staufächer, integriertes Belüftungs- und Belüftungssystem, Korrosionsbeständigkeit der metallfreien Luftkanäle
  • Gemäß TRGS 510
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
  • Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar (Integration in ein bestehendes Sperrsystem möglich)
  • Belüftung: Integrierte metallfreie Luftkanäle, die für den Anschluss an eine technische Abgasanlage mit nur einem Ablufteingang geeignet sind
Spezifikation
Spezifikation
TRGS 510
531 x 489 x 562 mm
Flügel
4 Ausziehböden: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 100 kg
88,5 kg
Melaminharz
4 Ausziehböden (25 kg/11 l/600 mm) aus PP mit PP-Wanne
570 x 1100 x 600 mm
Lagerung aggressiver und nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe
2
Hellgrau
Sicherheitsschrank
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 2 Türen > 4 x 25 kg/11 l/600 mm-PP-Einlegeböden