Learn More
Masterflex™ Einweg-Flussrohrsensoren
Bauen Sie ein komplettes, einfach zu bedienendes Durchflusssensorsystem auf, das an jede gewünschte Anwendung angepasst werden kann
312.00 CHF - 1135.00 CHF
Spezifikation
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 176 °F |
---|---|
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 80 °C |
Displaytyp | Keine |
Spannung | 5 bis 24 VDC |
Typ | Flusssensor |
Produktcode | Marke | Wasserflussrate | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wasserflussrate | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16649872
|
Masterflex™
24507-09 |
0,03 bis 2 LPM | PVDF/Klemmhalterung |
585.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16689872
|
Masterflex™
24507-32 |
0,03 bis 2 LPM | PVDF/Clip-Halterung |
347.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16679862
|
Masterflex™
24507-02 |
0,03 bis 2 LPM | PVDF/Schlauchhalter |
738.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16629872
|
Masterflex™
MFLX24507-07 |
0,06 bis 2 LPM | PFA/Klemmhalterung |
574.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16609872
|
Masterflex™
24507-05 |
0,06 bis 2 LPM | PFA-/Klick-Halterung |
356.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16669872
|
Masterflex™
24507-30 |
0,06 bis 2 LPM | PFA-/Clip-Halterung |
317.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16639872
|
Masterflex™
MFLX24507-08 |
0,50 bis 20 LPM | PFA/Klemmhalterung |
600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16619872
|
Masterflex™
24507-06 |
0,50 bis 20 LPM | PFA-/Klick-Halterung |
369.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16679872
|
Masterflex™
24507-31 |
0,50 bis 20 LPM | PFA-/Clip-Halterung |
337.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16659872
|
Masterflex™
24507-10 |
0,50 bis 20 LPM | PVDF/Klemmhalterung |
610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16699872
|
Masterflex™
MFLX24507-33 |
0,50 bis 20 LPM | PVDF-/Clip-Halterung |
312.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16689862
|
Masterflex™
24507-03 |
0,50 bis 20 LPM | PVDF/Schlauchhalter |
764.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16669862
|
Masterflex™
24507-01 |
1,50 bis 40 LPM | PFA-/Clip-Halterung |
395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16699862
|
Masterflex™
MFLX24507-04 |
3 bis 200 LPM | PVDF/Schlauchhalter |
1135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Modulare austauschbare Durchflusssensorsysteme mit Einweg-Design
- Genaue Messwerte bei niedrigem Durchfluss: ±1 %
- Kostengünstige Einweg-Durchflussschläuche für eine optimale kontaminationsfreie Produktion
- Ideal für Einweg-Anwendungen, aber auch für Langzeitmessungen geeignet
- Durchflussrohre und Turbinensensoren werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und getestet
Spezifikation
176 °F | |
Keine | |
Flusssensor |
80 °C | |
5 bis 24 VDC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Einweg-Flussrohrsensoren