Learn More
Masterflex™ Einweg-Flussrohrsensoren
Bauen Sie ein komplettes, einfach zu bedienendes Durchflusssensorsystem auf, das an jede gewünschte Anwendung angepasst werden kann
Marke:  Masterflex™ 24507-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16689862
  • 764.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Modulare austauschbare Durchflusssensorsysteme mit Einweg-Design
  • Genaue Messwerte bei niedrigem Durchfluss:  ±1 %
  • Kostengünstige Einweg-Durchflussschläuche für eine optimale kontaminationsfreie Produktion
  • Ideal für Einweg-Anwendungen, aber auch für Langzeitmessungen geeignet
  • Durchflussrohre und Turbinensensoren werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und getestet
Spezifikation
Spezifikation
PVDF/Schlauchhalter
80 °C
Keine
Flusssensor
176 °F
0,50 bis 20 LPM
5 bis 24 VDC
Name des Produkts
Masterflex™ Einweg-Flussrohrsensoren > 0,50 bis 20 LPM, PVDF/Schlauchhalter