Learn More
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer
Vereinfachen Sie die Probennahme mit einfachem Zugriff
Marke:  Thermo Scientific™ 335079-000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11881762
  • 880.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Rechteckiger Standard-Küvettenhalter
SPECTRONIC 200 und GENESYS 30/40/50 Spektralphotometer
Verwendung mit Zubehörsatz (840-278200)
Einzelküvetten-Probenhalter
Vierkant-Küvette, 10 mm Pfadlänge
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einzelzellen-Probenhalter für GENESYS™ und BioMate™160 Spektralphotometer > Thermoblock, 1 Position