Learn More
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Befestigungsmedium, mit DAPI
Zur Verwendung bei der Montage von Objektträgern nach der Immunfluoreszenz-Färbung sowie zum Färben doppelsträngiger DNA. Wasserlösliches Fluoromount-G™ wird zur Montage von Objektträgern verwendet, bei denen der letzte Färbungsschritt wässrig ist.
Marke: Invitrogen™ 00-4959-52
101.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
93.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Fluoromount-G™ mit DAPI hat eine maximale fluoreszierende Emission bei 455 nm und kann die Menge der Fluorochromlöschung während der Fluoreszenzmikroskopie reduzieren
- Klares flüssiges Medium mit fluoreszierender nukleärer Färbung
- Lieferung als1x Stammlösung mit Natriumazid
Spezifikation
20 mL | |
Eindeckmedium | |
Fluoromount-G™ | |
Montagelösung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen