Learn More
Thermo Scientific™ Zylindrischer Küvettenhalter für Küvetten mit großer Schichtdicke für GENESYS™ 10 UV-VIS-Spektralphotometer
Marke:  Thermo Scientific™ 336012-000
Artikelnummer. 11873754
  • 411.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Für GENESYS 10 Spektralphotometer mit Einzelzellen-Küvettenhalter.
  • Für die Aufnahme einer zylindrischen Zelle mit einer Schichtdicke von 10 bis 100 mm, 22 bis 25 mm Durchmesser und Z-Abmessungen von 11 mm Modelle mit Küvettenhaltern mit sechs Positionen können Einzelzellen-Halter mit Einzelzellen-Plattform und Halter (14-385-476) aufnehmen, separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zylindrischer Zellenhalter
GENESYS™ 10 UV-Vis-Spektralphotometer
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zylindrischer Küvettenhalter für Küvetten mit großer Schichtdicke für GENESYS™ 10 UV-VIS-Spektralphotometer > Durchflusszelle, 18 Mikrometer l