Learn More
Silber-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ag in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 196305000
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Silver standard solution | |
7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
500 mL | |
1.02 | |
MFCD00003414 | |
15, 8657 | |
Farblos | |
-3.0°C | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. | |
24470 | |
107.87 |
1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
1.0200g/mL | |
AgNO3 | |
Flüssig | |
997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C) | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
101.0°C | |
Silber(1+)-nitrat | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
AAS |
Safety and Handling
- Silver atomic absorption standard solution
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Silvernitrate