Learn More
Silber-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ag in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
22.20 CHF - 68.20 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver standard solution |
---|---|
Konzentration | 997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C) |
Namenshinweis | 1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3 |
CAS | 7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10174400
|
Thermo Scientific Acros
196301000 |
100 mL | Kunststoffflasche |
22.20 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10226540
|
Thermo Scientific Acros
196305000 |
500 mL | Kunststoffflasche |
68.20 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Silver standard solution | |
1 mg/ml Ag in 0.5N HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
AgNO3 | |
15, 8657 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
AAS | |
-3.0°C | |
1.02 | |
Flüssig |
997 to 1003 μg/mL of Ag (1+) in 0.5N HNO3 (20°C) | |
7761-88-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Farblos | |
MFCD00003414 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
Silber(1+)-nitrat | |
24470 | |
107.87 | |
1.0200g/mL | |
101.0°C | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep only in original container.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
RUO – Research Use Only