Learn More
Silbernitrat, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silbernitrat |
Menge | 100 g |
Strukturformel | AgNO3 |
UN-Nummer | UN1493 |
Formelmasse | 169.87 mol |
Reinheit (%) | ≥99.5 % (AT) |
Güte | Puriss. p.a. |
Dichte | Vapor Density: 5.8 (vs air) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur