Learn More
Silbernitrat, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15607350
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silbernitrat, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15607350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15607350
Marke: Honeywell-Fluka 8522850G
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p. a., ≥99.5 % (AT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silbernitrat
Menge 50 g
Strukturformel AgNO3
UN-Nummer UN1493
Formelmasse 169.87 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (AT)
Güte Puriss. p.a.
Dichte Vapor Density: 5.8 (vs air)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >