Learn More
Silbernitrat, ACS-Reagenz, Elektrophorese-Gütegrad, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 444.0°C |
Chemischer Name oder Material | Silver nitrate |
Schmelzpunkt | 212.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | AgNO3 |
Fieser | 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39 |
Merck Index | 15, 8657 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472984 | Analysenzertifikat | 28/05/2025 | 419351000,419355000,419350500,419350025,419352500 |
B0157163 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 419351000,419355000,419350500,419350025,419352500 |
B0157048 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 419351000,419355000,419350500,419350025,419352500 |
A0471295 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 419351000,419355000,419350500,419350025,419352500 |
B0155966 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 419351000,419355000,419350500,419350025,419352500 |
Seguridad y manipulación
- Silver nitrate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.