Learn More
Silbernitrat, ACS-Reagenz, Elektrophorese-Gütegrad, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10422981
Zum Warenkorb hinzufügen
Silbernitrat, ACS-Reagenz, Elektrophorese-Gütegrad, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422981
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10422981
Marke: Thermo Scientific Acros 419350500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 444.0°C
Chemischer Name oder Material Silver nitrate
Schmelzpunkt 212.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel AgNO3
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Merck Index 15, 8657
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 219 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone and ether
Formelmasse 169.87
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung >444°C
Dichte 4.35
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0155966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number419351000,419355000,419350500,419350025,419352500
ChargennummerB0155862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number419351000,419355000,419350500,419350025,419352500
ChargennummerA0462285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number419351000,419355000,419350500,419350025,419352500
ChargennummerB0149101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number419351000,419355000,419350500,419350025,419352500
ChargennummerB0149463A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number419351000,419355000,419350500,419350025,419352500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat, ACS-Reagenz, Elektrophorese-Gütegrad, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >