Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumkammern
Mit der flexiblen Vakuumkammer können Proben mithilfe von Festphasenextraktions(SPE)-Kartuschen oder 96-Well-Platten verarbeitet werden.
Marke: Thermo Scientific™ 60104-230
2640.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie mithilfe dem flexiblen Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal-Vakuumverteiler Proben in Festphasenextraktions-(SPE-)Kassetten oder 96-Well Platten. Die Kammer besteht aus Basis, Vakuummeter, Kolben und Schlauch mit Stoppern und Hahn.
Bei der Herstellung von HyperSep-Sorbentien wird eine kontrollierte Partikelgrössenverteilung sichergestellt, so dass eine reproduzierbare Flusscharakteristik und geringer Säulengegendruck für automationsfreundliche SPE Kartuschen erreicht wird. Eine gleichmässige Partikelgrössenverteilung innerhalb des Sorbensbettes schliesst Kanalbildungen aus und macht so eine grössere Sorbensoberfläche für Interaktion verfügbar. HyperSep Festphasenextraktionssäulen bieten reproduzierbare, verlässliche Probenaufarbeitung in traditionellem Format. Die Polypropylen Säulen sind chemisch resistent. Zwei Polyethylen Fritten halten das Sorbensbett in der Säule. Die Säulen sind ideal für grosse Probenvolumina und entsprechen Industriestandardkonfigurationen. HyperSep Säulen sind in verschiedenen Grössen erhältlich und eignen sich für eine grosse Bandbreite von Applikationen. Der Probenfluss durch die Säule wird mit Vakuum, Druck oder Zentrifugation erreicht.Einzigartige Sorbentien verfügbar für Normalphasen-, Umkehrphasen- und Ionenaustausch-Extraktion
Hoch reproduzierbare und leistungsstarke Phasen
Vielseitige und robuste Probenaufarbeitung
Erhältlich für den Gebrauch in biologischen, pharmazeutischen, forensischen und Umwelt-Applikationen
Konsistent hohe Wiederfindung frei von Kontaminanten und Unreinheiten
Phase: Universal Vakuumverteiler
Packung: 1
Spezifikation
Universelle Vakuumkammer, 1 Packung | |
SPE-Säulen und 96-Well-Platten | |
Universalvakuumverteiler |
SPE (Festphasenextraktion) | |
HyperSep |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.