Learn More
Buerkle™ Silo Sampler SiloPicker
Der SiloPicker™ Probenehmer V4A ist ideal zur Entnahme von Schüttgut-Proben aus Silos. Mit den Verlängerungsstangen können Proben aus Tiefen bis 3,5 m eingesammelt werden. Die Einstechtiefe ist abhängig von der Dichte des Schüttgutes.
Marke:  Buerkle™ 5340-1100
Artikelnummer. 10006321
  • 565.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Probenehmer SiloPicker ist ideal zur Entnahme von Schüttgut-Proben aus Silos. Mit den Verlängerungsstangen können Proben aus Tiefen bis 3,5 m eingesammelt werden.
Die Einstechtiefe ist abhängig von der Dichte des Schüttgutes.
  • Edelstahl V4A (1.4404)
Anwendung
  1. SiloPicker in das Schüttgut einstechen. Dabei schließt die Verschlusshülse den Sammelbehälter.
  2. Ist die gewünschte Probentiefe erreicht, öffnet sich die Verschlusshülse durch leichtes zurückziehen des SiloPickers, der Probenbehälter füllt sich.
  3. SiloPicker komplett herausziehen und Probenbehälter entleeren.
Spezifikation
Spezifikation
Silo Probenehmer SiloPicker
Autoklavierbar
Schüttgutproben aus Silos
130 cm
Edelstahl (V4A)
100 ml
50 mm
Videos
  • Buerkle Stainless Steel SiloPicker Sampler
    Buerkle Stainless Steel SiloPicker Sampler
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Stainless Steel SiloPicker Sampler
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Buerkle™ Silo Sampler SiloPicker > Kapazität: 100 ml