Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3100913
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10363801
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Spezifikation
BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Europ. Arzneibuch
Silikon
1 m
Peristaltische Pumpen
1 Rolle
60 (Shore A ± 5)
9 mm
13 mm
2 mm
-60 °C
Durchsichtig
200 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche > ID:9mm; AD:13mm