Learn More
Thermo Scientific™ Qubit ™ Starterpaket für Lebensmittelsicherheit
Vereinfachen Sie die DNA-Quantifizierung mit diesem Starterpaket im Rahmen eines vollständigen Next-Generation-Sequenzierungsablaufs zur Authentifizierung von Lebensmitteln.
Marke: Thermo Scientific™ A39533
4170.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24365" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Quantifizieren Sie extrahierte DNA schnell und genau mit dem hochempfindlichen Thermo Scientific™ Qubit™. Das Qubit Starterpaket für Lebensmittelsicherheit ist für die Verwendung mit dem Thermo Scientific NGS-Ablauf zur Authentifizierung von Lebensmitteln™ geeignet.
Der Thermo Scientific NGS-Ablauf zur Authentifizierung von Lebensmitteln ermöglicht die Identifizierung von Fleisch-, Pflanzen- oder Fischarten selbst in den schwierigsten Probentypen und schützt so Ihr Unternehmen vor Lebensmittelbetrug.
Das Qubit Starterpaket für Lebensmittelsicherheit enthält alles, was Sie für 500 Testreaktionen benötigen: ein Qubit 4 Fluorometer, Qubit Teströhrchen und das Qubit dsDNA BR Assay Kit.
Die Identifizierung der in Lebens- und Futtermittelproben vorhandenen Spezies ist ein entscheidender Schritt für den Nachweis der Echtheit, die Überprüfung der Herkunft, die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe und die Qualitätskontrolle der Verarbeitungs- und Reinigungsprozesse in Lebensmittelproduktionsstätten.
Das Qubit Starterpaket für Lebensmittelsicherheit dient zur schnellen und spezifischen Messung der DNA-Menge. Das Qubit Fluorometer und das Qubit dsDNA BR Assay Kit arbeiten zusammen, um doppelsträngige DNA (dsDNA), die aus der Probe extrahiert wurde, genau zu quantifizieren und die Verdünnung der DNA auf das für das Testen erforderliche Volumen zu ermöglichen.
Schnell und präzise
- Schnelle und hochgenaue DNA-Analyse in weniger als drei Sekunden pro Probe
- Speichert Ergebnisse von bis zu 1.000 Proben
Benutzerfreundlich
- Einfache Arbeitsablaufsteuerung über einen hochmodernen 5,7-Zoll-Farb-Touchscreen
- Die grafische Anzeige gibt an, wenn sich die Proben im erweiterten Bereich oder außerhalb des Bereichs befinden, während der eingebaute Reagenzrechner schnell Anweisungen zur Zubereitung von Qubit Arbeitslösungen generiert
- Platzsparend: Das sorgfältig konzipierte Qubit 4 Fluorometer hat einen geringen Patzbedarf.
- Exportiert Daten über ein USB-Kabel auf ein USB-Laufwerk oder direkt auf Ihren Computer
Flexibel
- Mit der MyQubit Software und dem Web-Tool können Sie Ihr Qubit Fluorometer für die am häufigsten durchgeführten Assays Ihren Bedürfnissen entsprechend einrichten, neue Assays hinzufügen oder sogar eigene Assays erstellen.
- Ihnen stehen verschiedene frei wählbare Sprachen zur Auswahl: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch
Einzelprobenmessung
Dieses benutzerfreundliche Fluorometer wurde mit einem schnellen und einfachen Assay-Verfahren im einfachen Mix-and-Read-Format kombiniert. Berechnungen und Einstellungen werden automatisch vom Instrument ausgeführt.
Das Starterpaket enthält Folgendes:
- 1 Qubit 4 Fluorometer
- Qubit Teströhrchen (500er-Set)
- Qubit dsDNA BR Assay Kit, 500 Assays
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Sequenzierung | |
1 Kit |
Qubit Starterpaket für Lebensmittelsicherheit | |
Starterpaket für den Lebensmittelschutz |