Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe
Zum Schutz vor Lecks im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe sind für die Verwendung mit Schraubverschlüssen vorgesehen.
45.00 CHF - 334.00 CHF
Spezifikation
Material | Silikonkautschuk |
---|---|
Typ | Dichtungsring |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Bohrlochgröße | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bohrlochgröße | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10294521
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01332512 |
12 mm | 22 mm |
124.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10528801
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01334526 |
26 mm | 42 mm |
334.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12383379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331806 |
6 mm | 16 mm |
62.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12393379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331808 |
8 mm | 16 mm |
51.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10345071
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01332508 |
8 mm | 22 mm |
124.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12373379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01331406 |
6 mm | 12 mm |
45.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Material: Silikongummi (VMQ)
- Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
Silikonkautschuk | |
Dichtungsring | |
10/Packung |