Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe
Zum Schutz vor Lecks im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe sind für die Verwendung mit Schraubverschlüssen vorgesehen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01334526
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material: Silikongummi (VMQ)
- Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
26 mm | |
10/Packung | |
Silikonkautschuk |
Rohrdurchmesser:25 bis 27 mm | |
42 mm | |
Dichtungsring |