Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe
Zum Schutz vor Lecks im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe sind für die Verwendung mit Schraubverschlüssen vorgesehen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01331406
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12373379
  • 45.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Material: Silikongummi (VMQ)
  • Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
10/Packung
Silikonkautschuk
Rohrdurchmesser:5,5 bis 6,5 mm
12 mm
Dichtungsring