Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe
Zum Schutz vor Lecks im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Silikon-Dichtungsringe sind für die Verwendung mit Schraubverschlüssen vorgesehen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01331808
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12393379
  • 51.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Material: Silikongummi (VMQ)
  • Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
10/Packung
Silikonkautschuk
Rohrdurchmesser:7,5 bis 9,0 mm
16 mm
Dichtungsring