Learn More
Siliziumpulver, kristallin, APS≈100 nm, 99 %, Plasma synthetisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15457165
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumpulver, kristallin, APS≈100 nm, 99 %, Plasma synthetisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457165
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 15457165
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046308.04
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon powder
Namenshinweis Plasma Synthesized
UN-Nummer UN1346
Menge 2 g
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS ≈100nm
Form kristallin
Name des Produkts
Siliziumpulver, kristallin, APS≈100 nm, 99 %, Plasma synthetisiert, Thermo Scientific Chemicals >